Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-acétamidoacrylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A1443-5G
TCIAA1443-5GEA 172 EUR InStock
TCIAA1443-5G
Acide 2-acétamidoacrylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Acetamidoacrylic acid


Formule: C₅H₇NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004257
Numéro CAS: 5429-56-1
EINECS: 226-583-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité