Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbamoyl-DL-aspartic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

C0029-1G
TCIAC0029-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC0029-1G
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid


Formule: C₅H₈N₂O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042822
Numéro CAS: 923-37-5
EINECS: 213-096-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité