Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol ethyl carbonate ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0716-10G
TCIAC0716-10GEA 141 EUR InStock
TCIAC0716-10G
Cholesterol ethyl carbonate ≥94.0% (par GC)
Cholesterol ethyl carbonate


Formule: C₃₀H₅₀O₃
Numéro MDL: MFCD0003770
Numéro CAS: 23836-43-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78c52626043b0d5b44b52f1332e9d6daba3e460c&vid=78c52626043b0d5b44b52f1332e9d6daba3e460c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Mesomorphic range 78.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Chloroform very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité