Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1161-25G
TCIAC1161-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC1161-25G
2-Chloro-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-fluoroaniline


Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 120°C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00042530
Numéro CAS: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité