Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1446-10G
TCIAC1446-10GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC1446-10G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
2-Cyano-4'-methylbiphenyl


Formule: C₁₄H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00151805
Numéro CAS: 114772-53-1
EINECS: 422-310-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f2ef00f76743b9690abccbc6ba7fd8bd04e0d5&vid=b7f2ef00f76743b9690abccbc6ba7fd8bd04e0d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité