Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C3055-1G
TCIAC3055-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC3055-1G
3-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-5-fluoropyridine


Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 134°C
Point de fusion: 26°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663707
Numéro CAS: 514797-99-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité