Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octafluoro-4,4'-biphenol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1519-5G
TCIAD1519-5GEA 168 EUR InStock
TCIAD1519-5G
Octafluoro-4,4'-biphenol ≥95.0% (par GC)
Octafluoro-4,4'-biphenol


Formule: C₁₂H₂F₈O₂
Numéro MDL: MFCD00045743
Numéro CAS: 2200-70-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité