Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1529-25G
TCIAD1529-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD1529-25G
2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole ≥98.0% (par HPLC)
2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole


Formule: C₂₀H₂₄ClN₃O
Numéro MDL: MFCD00059706
Numéro CAS: 3864-99-1
EINECS: 223-383-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité