Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de diphényliodonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D2372-5G
TCIAD2372-5GEA 328 EUR InStock
TCIAD2372-5G
Bromure de diphényliodonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de diphényliodonium


Formule: C₁₂H₁₀BrI
Numéro MDL: MFCD00031703
Numéro CAS: 1483-73-4
EINECS: 216-050-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité