Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Decoquinate ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

D4192-1G
TCIAD4192-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD4192-1G
Decoquinate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Decoquinate


Formule: C₂₄H₃₅NO₅
Numéro MDL: MFCD00673686
Numéro CAS: 18507-89-6
EINECS: 242-389-1
Merck Index: 14,02854
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité