Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D4200-10MG
TCIAD4200-10MGEA 187 EUR InStock
TCIAD4200-10MG
1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil ≥98.0% (par HPLC)
1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil


Formule: C₉H₁₀FIN₂O₅
Point de fusion: 226°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866922
Numéro CAS: 69123-98-4
Merck Index: 14,04069
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.0 to 7.9 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité