Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthyl-3-hexanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0249-10ML
TCIAE0249-10MLEA 278 EUR InStock
TCIAE0249-10ML
5-Méthyl-3-hexanone ≥98.0% (par GC)
5-Méthyl-3-hexanone


Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00009319
Numéro CAS: 623-56-3
EINECS: 210-801-9
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4206b53547c353e7d92b3e4cd4a352e488aa48ba&vid=4206b53547c353e7d92b3e4cd4a352e488aa48ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité