Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,2,3,3,3-Heptachloropropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0016-10G
TCIAH0016-10GEA 107 EUR InStock
TCIAH0016-10G
1,1,1,2,3,3,3-Heptachloropropane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,2,3,3,3-Heptachloropropane


Formule: C₃HCl₇
Point d'ébullition: 249°C
Numéro MDL: MFCD00058935
Numéro CAS: 3849-33-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité