Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Hydroxychalcone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

H0385-25G
TCIAH0385-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAH0385-25G
2'-Hydroxychalcone ≥98.0% (par HPLC)
2'-Hydroxychalcone


Formule: C₁₅H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00016441
Numéro CAS: 1214-47-7
EINECS: 212-962-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d728da70be4eb2a681c122f7f61660c8df7bd0d&vid=8d728da70be4eb2a681c122f7f61660c8df7bd0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité