Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptaethylene glycol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H1045-1G
TCIAH1045-1GEA 363 EUR InStock
TCIAH1045-1G
Heptaethylene glycol ≥96.0% (par GC)
Heptaethylene glycol


Formule: C₁₄H₃₀O₈
Point d'ébullition: 244°C
Numéro MDL: MFCD00002876
Numéro CAS: 5617-32-3
EINECS: 227-040-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité