Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isopropylthiophénol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0857-5G
TCIAI0857-5GEA 288 EUR InStock
TCIAI0857-5G
2-Isopropylthiophénol ≥95.0% (par GC)
2-Isopropylthiophénol


Formule: C₉H₁₂S
Point d'ébullition: 227°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00004837
Numéro CAS: 6262-87-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bf165377cfea8ecde7e44f381295994793e1d78&vid=9bf165377cfea8ecde7e44f381295994793e1d78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité