Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-2-Méthylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M0351-5ML
TCIAM0351-5MLEA 105 EUR InStock
TCIAM0351-5ML
cis-2-Méthylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
cis-2-Méthylcyclohexanol


Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 0,936 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00064169
Numéro CAS: 7443-70-1
EINECS: 231-187-9
ONU: 2617
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a637a1caf7060e9752df91f0d3cfb8b02d8b5230&vid=a637a1caf7060e9752df91f0d3cfb8b02d8b5230&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité