Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Methylsulphonyl)piperazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M2437-5G
TCIAM2437-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM2437-5G
1-(Methylsulphonyl)piperazine ≥98.0% (par GC)
1-(Methylsulphonyl)piperazine


Formule: C₅H₁₂N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD02153225
Numéro CAS: 55276-43-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d75539bbd86e458e84781f74ff8d64a08cc921c&vid=1d75539bbd86e458e84781f74ff8d64a08cc921c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité