5-Nitro-2-furaldehyde diacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0218-25G
TCIAN0218-25GEA 132 EUR InStock
TCIAN0218-25G
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate ≥97.0% (par GC)
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Formule: C₉H₉NO₇
Numéro MDL: MFCD00003244
Numéro CAS: 92-55-7
EINECS: 202-166-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité