Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Pentynylbenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0359-25ML
TCIAP0359-25MLEA 293 EUR InStock
TCIAP0359-25ML
1-Pentynylbenzène ≥97.0% (par GC)
1-Pentynylbenzène


Formule: C₆H₅CC(CH₂)₂CH₃
Point d'ébullition: 214°C
Densité: 0,9096 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039959
Numéro CAS: 4250-81-1
EINECS: 224-211-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c8b1fdf0b12e8a9473f097332dfc736023b2ba9&vid=f7bea29dfc6b54dfca3e0931eea4d9590f44c754&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité