Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Phenylalaninol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

P1791-1G
TCIAP1791-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAP1791-1G
DL-Phenylalaninol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
DL-Phenylalaninol


Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00066689
Numéro CAS: 16088-07-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=586f3c80f09b89e92066ed797a587ecbd03241b8&vid=586f3c80f09b89e92066ed797a587ecbd03241b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité