Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,2-Trichloropropane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0686-5ML
TCIAT0686-5MLEA 95.7 EUR InStock
TCIAT0686-5ML
1,1,2-Trichloropropane ≥96.0% (par GC)
1,1,2-Trichloropropane


Formule: Cl₂HCCHClCH₃
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00018864
Numéro CAS: 598-77-6
EINECS: 209-951-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=634ddbf76d25fd05f8df3f5917d28825f565c617&vid=634ddbf76d25fd05f8df3f5917d28825f565c617&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité