Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(4-methoxycarbonylphenyl) terephthalate ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T1370-25G
TCIAT1370-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAT1370-25G
Bis(4-methoxycarbonylphenyl) terephthalate ≥97.0% (par HPLC)
Bis(4-methoxycarbonylphenyl) terephthalate


Formule: C₂₄H₁₈O₈
Numéro MDL: MFCD00145360
Numéro CAS: 99328-23-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58f2d60f7620b334ef1378ae18dba3974f630ed4&vid=58f2d60f7620b334ef1378ae18dba3974f630ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité