1,6,20,25-Tetraaza[6.1.6.1]paracyclophane ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T1378-100MG
TCIAT1378-100MGEA 141 EUR InStock
TCIAT1378-100MG
1,6,20,25-Tetraaza[6.1.6.1]paracyclophane ≥98.0% (par HPLC)
1,6,20,25-Tetraaza[6.1.6.1]paracyclophane
Formule: C₃₄H₄₀N₄
Numéro MDL: MFCD00142567
Numéro CAS: 74043-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité