N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1758-5G
TCIAT1758-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT1758-5G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide ≥98.0% (par GC)
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide
Formule: C₉H₁₉NO
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00039569
Numéro CAS: 10151-02-7
EINECS: 233-419-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité