Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T1777-5G
TCIAT1777-5GEA 163 EUR InStock
TCIAT1777-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid


Formule: C₃H₂F₄O₂
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00054686
Numéro CAS: 756-09-2
EINECS: 212-049-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.5750 to 1.5800
Refractive index n20/D 1.3220 to 1.3260

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité