Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Tolylacétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

X0046-25ML
TCIAX0046-25MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAX0046-25ML
m-Tolylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
m-Tolylacétonitrile


Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 130°C
Densité: 1,0022 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00001914
Numéro CAS: 2947-60-6
EINECS: 220-962-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77659989b2e711116921ae1bc26f4e87bfc628b7&vid=77659989b2e711116921ae1bc26f4e87bfc628b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité