Anti-Tubulin beta-3 Chain Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
134890
USBI134890EA 662 EUR InStock
USBI134890
Anti-Tubulin beta-3 Chain Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Tubulin beta-3 Chain
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité