3-Fluorostyrène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
F0409-1G F0409-5G
TCIAF0409-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAF0409-1G TCIAF0409-5G
3-Fluorostyrène ≥97.0% (par GC) stabilisé
3-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
Point d'ébullition: 41°C
Densité: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000341
Numéro CAS: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d16cdc45b7ce100c2960a6b4b587e9b00251b1d&vid=7d16cdc45b7ce100c2960a6b4b587e9b00251b1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité