Pentafluoroiodobenzène ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
P1188-25G P1188-5G
TCIAP1188-25GEA 112 EUR InStock
TCIAP1188-25G TCIAP1188-5G
Pentafluoroiodobenzène ≥99.0% (par GC) stabilisé
Pentafluoroiodobenzène
Formule: C₆F₅I
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 2,2055 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00001032
Numéro CAS: 827-15-6
EINECS: 212-565-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6043e7bd3a712b1ffa8e6697c72f20a2a592c56c&vid=02ffb1df64a3ec373c209814a483a88cd3e73f49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité