5-Chloro-2-nitrodiphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1785-25G C1785-5G
TCIAC1785-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAC1785-25G TCIAC1785-5G
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Formule: C₁₂H₉ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00007287
Numéro CAS: 25781-92-4
EINECS: 247-261-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03b4e61c0fee6df8ab49af81825fd32bef4f4ce8&vid=03b4e61c0fee6df8ab49af81825fd32bef4f4ce8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité