7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27594.06 H27594.03
H27594.06EA 124 EUR InStock
H27594.06 H27594.03
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 96%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Purity: 96% CAS No.: 147644-11-9 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5790 Boiling Point: 145-148°/16mm MDL No.: MFCD00508291
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 145…148 °C (16 mmHg)
Point d'éclair: >120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00508291
Numéro CAS: 147644-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité