5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19262.03 L19262.MD
L19262.03EA 187 EUR InStock
L19262.03 L19262.MD
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99% CAS No.: 51449-86-6 Molecular Formula: C8H8N4 Formula Weight: 160.18 Melting Point: 151-154° Beilstein Reference: 136151
Formule: C₈H₈N₄
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093095
Numéro CAS: 51449-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité