5-(Trifluorométhyl)-o-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2212-5G M2212-25G
TCIAM2212-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2212-5G TCIAM2212-25G
5-(Trifluorométhyl)-o-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-(Trifluorométhyl)-o-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59 °C
Numéro MDL: MFCD00042486
Numéro CAS: 349-65-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=783786d5f1227fa022e205f27619ff4c287efa39&vid=783786d5f1227fa022e205f27619ff4c287efa39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité