Anti-CFC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1598 NB100-1598SS
NOVUNB100-1598EA 612 EUR InStock
NOVUNB100-1598 NOVUNB100-1598SS
Anti-CFC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CFC1 (cripto, FRL-1, cryptic family 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité