Anti-PSENEN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-227 NB300-227SS
NOVUNB300-227EA 557 EUR InStock
NOVUNB300-227 NOVUNB300-227SS
Anti-PSENEN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSENEN (presenilin enhancer gamma secretase subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité