Anti-ABCA7 Rat Monoclonal Antibody [clone: 7A1-144]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-166 NB400-166SS
NOVUNB400-166EA 636 EUR InStock
NOVUNB400-166 NOVUNB400-166SS
Anti-ABCA7 Rat Monoclonal Antibody [clone: 7A1-144]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABCA7 (ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 7)
Clonality: monoclonal
Clone: 7A1-144
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité