Iron sulphide ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
12842.03 12842.09
12842.03EA 61.8 EUR InStock
12842.03 12842.09
Iron sulphide ≥99.9% (base métaux)
Iron sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 12068-85-8 Molecular Formula: FeS2 Formula Weight: 119.98 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.87 Odour: Odourless Melting Point: 1171° MDL No.: MFCD00064690
Formule: FeS₂
Point de fusion: 1171 °C
Densité: 4.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064690
Numéro CAS: 12068-85-8
EINECS: 235-106-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité