5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19344.03 A19344.06
A19344.03EA 86.2 EUR InStock
A19344.03 A19344.06
5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole 98%
5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole
Purity: 98% CAS No.: 2047-89-4 Molecular Formula: C13H15N Formula Weight: 185.27 Melting Point: 143-146° MDL No.: MFCD00101340
Formule: C₁₃H₁₅N
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101340
Numéro CAS: 2047-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité