3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H58619.03 H58619.06
H58619.03EA 258 EUR InStock
H58619.03 H58619.06
3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 15197-75-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 MDL No.: MFCD00995159
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00995159
Numéro CAS: 15197-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité