Pargyline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
127530010 127530050
ACRO127530010EA 27.4 EUR InStock
ACRO127530010 ACRO127530050
Pargyline 97%
Pargyline
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₁₁H₁₃N
Point d'ébullition: 86…88 °C (4 mmHg)
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008576
Numéro CAS: 555-57-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité