2-Nitrochalcone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17763.06 A17763.14
A17763.06EA 46.5 EUR InStock
A17763.06 A17763.14
2-Nitrochalcone ≥97%
2-Nitrochalcone
Purity: 97% CAS No.: 7473-93-0 Molecular Formula: C15H11NO3 Formula Weight: 253.26 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD00031069
Formule: C₁₅H₁₁NO₃
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031069
Numéro CAS: 7473-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité