D(+)-Tréhalose, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08216.0010 1.08216.0100
1.08216.0010EA 83.6 EUR InStock
1.08216.0010 1.08216.0100
D(+)-Tréhalose, SAFC®
D(+)-Tréhalose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 203 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006628
Numéro CAS: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Merck Index: 12,09713
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité