3-Méthylpipéridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13408.14 L13408.22
L13408.14EA 26.1 EUR InStock
L13408.14 L13408.22
3-Méthylpipéridine ≥98%
3-Méthylpipéridine
Purity: 98% CAS No.: 626-56-2 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4470 Odour: Amine-like Melting Point: -24° Boiling Point: 124-125° Beilstein Reference: 79807 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00005994
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 124…125 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0.845
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005994
Numéro CAS: 626-56-2
EINECS: 210-953-6
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité