Benzoate de pentyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10177.22 A10177.36
A10177.22EA 43.7 EUR InStock
A10177.22 A10177.36
Benzoate de pentyle ≥98%
Pentyl benzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 2049-96-9
Molecular Formula: C12H16O2
Formula Weight: 192.26
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 260°
MDL No.: MFCD00048843
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Point d'ébullition: 260 °C
Densité: 0.99
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048843
Numéro CAS: 2049-96-9
EINECS: 218-077-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité