Biphényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
106250010 106252500 106250050
ACRO106250010EA 44.1 EUR InStock
ACRO106250010 ACRO106252500 ACRO106250050
Biphényle 99%
Biphényle
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 255 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 68…72 °C
Densité: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003054
Numéro CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité