Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane ≥97% remainder 1,3-isomer
Fournisseur: Thermo Scientific
L16757.14 L16757.22
L16757.14EA 69.9 EUR InStock
L16757.14 L16757.22
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane ≥97% remainder 1,3-isomer
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Purity: 97% CAS No.: 2994-71-0 Molecular Formula: C6F12 Formula Weight: 300.05 Refractive Index: 1.2540 Melting Point: -32° Boiling Point: 45° MDL No.: MFCD00013737
Formule: C₆F₁₂
Point d'ébullition: 45 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.620
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013737
Numéro CAS: 2994-71-0
EINECS: 221-065-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité