Acide indole-5-carboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
122210010 122210050
ACRO122210010EA 43 EUR InStock
ACRO122210010 ACRO122210050
Acide indole-5-carboxylique 98%
Acide indole-5-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 207…212 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005678
Numéro CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité