Pyrimidine-2-thiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13382.09 A13382.22 A13382.30
A13382.09EA 39.2 EUR InStock
A13382.09 A13382.22 A13382.30
Pyrimidine-2-thiol ≥98%
Pyrimidine-2-thiol
Purity: 98% CAS No.: 1450-85-7 Molecular Formula: C4H4N2S Formula Weight: 112.15 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 107105
Formule: C₄H₄N₂S
Point de fusion: ∼ 230 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006073
Numéro CAS: 1450-85-7
EINECS: 215-917-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité