Methyl-2-acetamidoacrylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1304-1G A1304-5G
TCIAA1304-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA1304-1G TCIAA1304-5G
Methyl-2-acetamidoacrylate ≥97.0% (par GC)
Methyl-2-acetamidoacrylate
Formule: C₆H₉NO₃
Point d'ébullition: 104°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013394
Numéro CAS: 35356-70-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité